Tisk…
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 1520 CZK
A16988.18 A16988.0B A16988.30
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová ≥97%
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Vzorec: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Bod tání: 169…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007104
CAS číslo: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III