Tisk…
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
156441000 156445000 156440010
ACRO156441000EA 3170 CZK
ACRO156441000 ACRO156445000 ACRO156440010
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová 98%
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová
Vzorec: C₇H₄N₂O₇
MW: 228.12
Bod tání: 170…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007104
CAS číslo: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %