Kyselina 3,5-dinitrobenzoová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16502.0B
A16502.30
A16502.0BEA
6250
CZK
A16502.0B
A16502.30
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová ≥98%
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová
Purity: 98+%
CAS No.: 99-34-3
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 1914286
Merck Reference: 14,3276
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007253
Vzorec:
C₇H₄N₂O₆ MW: 212.12 Bod tání: 204…208 °C Hustota: 1.680 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007253 CAS číslo: 99-34-3 EINECS: 202-751-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,03304 |