Tisk…
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 1130 CZK
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová 98+%
Kyselina 3,5-dinitrobenzoová
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
MW: 212.12
Bod tání: 205…209 °C
Hustota: 1.683 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007253
CAS číslo: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
Merck Index: 13,03304
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %