3,4-Dinitrobenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18774.06
A18774.14
A18774.22
A18774.06EA
1840
CZK
A18774.06
A18774.14
A18774.22
3,4-Dinitrobenzoic acid ≥99%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 528-45-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2055333
Merck Reference: 14,3275
MDL No.: MFCD00007255
Vzorec:
C₇H₄N₂O₆ Bod tání: 163…167 °C Hustota: 1,674 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007255 CAS číslo: 528-45-0 EINECS: 208-433-9 Merck Index: 14,3275 |