2,4-Dinitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14536.06
A14536.14
A14536.06EA
948
CZK
A14536.06
A14536.14
2,4-Dinitrobenzoic acid ≥98%
2,4-Dinitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 610-30-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 658650
Vzorec:
C₇H₄N₂O₆ MW: 212,12 g/mol Bod tání: 178…184 °C Hustota: 1,672 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017006 CAS číslo: 610-30-0 EINECS: 210-219-5 |