4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10562.14
A10562.22
A10562.14EA
1210
CZK
A10562.14
A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 616-82-0
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2213134
Vzorec:
C₇H₅NO₅ Bod tání: 182…184 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007119 CAS číslo: 616-82-0 EINECS: 210-494-1 |