Tisk…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121670250 121671000
ACRO121670250EA 2170 CZK
ACRO121670250 ACRO121671000
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007110
CAS číslo: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %