Tisk…
5-Nitrosalicylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 773 CZK
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 228…231 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007338
CAS číslo: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 12,06730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %