6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06
L13346.14
L13346.06EA
718
CZK
L13346.06
L13346.14
6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
6-Nitro-m-anisic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Vzorec:
C₈H₇NO₅ Bod tání: 130…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151836 CAS číslo: 1882-69-5 |