Tisk…
6-Nitro-m-anisic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
334930050 334930250
ACRO334930050EA 1500 CZK
ACRO334930050 ACRO334930250
6-Nitro-m-anisic acid 97%
6-Nitro-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
Bod tání: 125…130 °C
MDL Number: MFCD00151836
CAS číslo: 1882-69-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to brown Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %