Tisk…
4-Nitro-m-anisic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06 L08891.14
L08891.06EA 1070 CZK
L08891.06 L08891.14
4-Nitro-m-anisic acid ≥98%
4-Nitro-m-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5081-36-7 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 231-235° Beilstein Reference: 2696042
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod varu: 405 °C (1013 hPa)
Bod tání: 231…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007353
CAS číslo: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2