Tisk…
4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25523.03 B25523.06
B25523.03EA 900 CZK
B25523.03 B25523.06
4-Nitro-o-anisic acid ≥98%
4-Nitro-o-anisic acid
Purity: 98% CAS No.: 2597-56-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD00216573
Vzorec: C₈H₇NO₅
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216573
CAS číslo: 2597-56-0
EINECS: 219-998-6