Tisk…
Kyselina 4-nitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
72910-1KG 72910-250G 72910-50G
SIAL72910-1KGEA 1500 CZK
SIAL72910-1KG SIAL72910-250G SIAL72910-50G
Kyselina 4-nitrobenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-nitrobenzoová
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod varu: 359 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007352
CAS číslo: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686