Kyselina 4-nitrobenzoová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14738.0B
A14738.0I
A14738.30
A14738.0BEA
2360
CZK
A14738.0B
A14738.0I
A14738.30
Kyselina 4-nitrobenzoová ≥99%
Kyselina 4-nitrobenzoová
Purity: 99%
CAS No.: 62-23-7
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 239-241°
Beilstein Reference: 973593
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007352
Vzorec:
C₇H₅NO₄ Bod varu: 359 °C (1013 hPa) Bod tání: 239…241 °C Hustota: 1,610 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007352 CAS číslo: 62-23-7 EINECS: 200-526-2 Merck Index: 14,6589 |