Tisk…
Kyselina 4-nitrobenzoová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 3100 CZK
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
Kyselina 4-nitrobenzoová 99+%
Kyselina 4-nitrobenzoová
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167.12
Bod varu: 359
Bod tání: 239…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007352
CAS číslo: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %