3-Nitrobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
m-Nitrobenzoic acid
128455000
128450051
128451000
ACRO128455000EA
2160
CZK
ACRO128455000
ACRO128450051
ACRO128451000
3-Nitrobenzoic acid 99%
3-Nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅NO₄ Bod varu: 341 °C (1013 hPa) Bod tání: 139…143 °C Hustota: 1,494 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007251 CAS číslo: 121-92-6 EINECS: 204-508-5 Merck Index: 12,06686 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow or light green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 143 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Specific optical rotation | -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...