2-Nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
A10393.0EEA
10160
CZK
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
2-Nitrobenzoic acid 95%
2-Nitrobenzoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 552-16-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 1910632
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007137
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 Bod tání: 146…149 °C Hustota: 1.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007137 CAS číslo: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 12,06686 |