Tisk…
2-Nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 912 CZK
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
2-Nitrobenzoic acid 95%
2-Nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167.12
Bod tání: 141…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007137
CAS číslo: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %