Tisk…
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12426.06 A12426.14 A12426.22
A12426.06EA 848 CZK
A12426.06 A12426.14 A12426.22
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 10541-83-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 2082805
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 296
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002535
CAS číslo: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7