Tisk…
Kyselina 3,5-diaminobenzoová 98% may contain up to 3% moisture
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14075.18 A14075.22 A14075.36
A14075.18EA 855 CZK
A14075.18 A14075.22 A14075.36
Kyselina 3,5-diaminobenzoová 98% may contain up to 3% moisture
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Purity: 98% CAS No.: 535-87-5 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 210°(410°F) Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 2086484 Merck Reference: 14,2978 MDL No.: MFCD00007807
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 546 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼235 °C (rozkl.)
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 210 °C (410 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007807
CAS číslo: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 14,2978