Tisk…
Kyselina 3,5-diaminobenzoová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
112111000 112115000
ACRO112111000EA 2070 CZK
ACRO112111000 ACRO112115000
Kyselina 3,5-diaminobenzoová 98%
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 546 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007807
CAS číslo: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %