Tisk…
3,4-Diaminobenzoic acid 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14213.14 A14213.22 A14213.36
A14213.14EA 1610 CZK
A14213.14 A14213.22 A14213.36
3,4-Diaminobenzoic acid 94%
3,4-Diaminobenzoic acid
Purity: 94% CAS No.: 619-05-6 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 775892
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007726
CAS číslo: 619-05-6
EINECS: 210-577-2