3,4-Diaminobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
112100250
112101000
112105000
ACRO112100250EA
1760
CZK
ACRO112100250
ACRO112101000
ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
3,4-Diaminobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Bod varu: 354 °C (1013 hPa) Hustota: 1,544 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007726 CAS číslo: 619-05-6 EINECS: 210-577-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |