Tisk…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
354260050 354260250
ACRO354260050EA 1620 CZK
ACRO354260050 ACRO354260250
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 211…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017094
CAS číslo: 2374-03-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %