Kyselina 4-aminosalicylová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23289.22
B23289.36
B23289.22EA
1440
CZK
B23289.22
B23289.36
Kyselina 4-aminosalicylová ≥98%
Kyselina 4-aminosalicylová
Purity: 98+%
CAS No.: 65-49-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 135-145° dec.
Beilstein Reference: 473071
Merck Reference: 14,477
MDL No.: MFCD00007789
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007789 CAS číslo: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Merck Index: 14,477 |