Tisk…
Kyselina 4-aminosalicylová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 868 CZK
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
Kyselina 4-aminosalicylová 99%
Kyselina 4-aminosalicylová
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007789
CAS číslo: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %