Tisk…

Kyselina 5-aminosalicylová 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B23970.22 B23970.36
B23970.22EA 1830 CZK
B23970.22 B23970.36
Kyselina 5-aminosalicylová 95%
Kyselina 5-aminosalicylová

Purity: 95% CAS No.: 89-57-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 2090421 Merck Reference: 14,5904 MDL No.: MFCD00007877

Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007877
CAS číslo: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,5904

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR