Kyselina 5-aminosalicylová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
134330050
134330250
134331000
ACRO134330050EA
901
CZK
ACRO134330050
ACRO134330250
ACRO134331000
Kyselina 5-aminosalicylová 99%
5-Aminosalicylic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 283 °C (rozkl.) Hustota: 1,568 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007877 CAS číslo: 89-57-6 EINECS: 201-919-1 Merck Index: 12,05964 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs) |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...