3-Amino-4-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
271490050
271490250
ACRO271490050EA
1380
CZK
ACRO271490050
ACRO271490250
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid 98%
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 198…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007697 CAS číslo: 1571-72-8 EINECS: 216-390-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 198 to 205 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...