Tisk…
3-Aminosalicylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B22478.02 B22478.77
B22478.02EA 6870 CZK
B22478.02 B22478.77
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 570-23-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2090427
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 347
Bod tání: ∼240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010299
CAS číslo: 570-23-0
EINECS: 209-328-0