Tisk…
3-Aminosalicylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 4780 CZK
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010299
CAS číslo: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %