2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Hydroxyanthranilic acid
310310100
310310010
ACRO310310100EA
2280
CZK
ACRO310310100
ACRO310310010
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 233…234 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007870 CAS číslo: 394-31-0 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |