3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14042.06
A14042.14
A14042.06EA
3330
CZK
A14042.06
A14042.14
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid 97%
3,4,5-Trimethoxyanthranilic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61948-85-4
Molecular Formula: C10H13NO5
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 3353856
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₅ Bod tání: 137…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051630 CAS číslo: 61948-85-4 EINECS: 263-344-2 |