5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
L16225.06
L16225.14
L16225.06EA
2790
CZK
L16225.06
L16225.14
5-Amino-2-nitrobenzoic acid 95%
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 13280-60-9
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2107512
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,14 g/mol Bod varu: 481 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035748 CAS číslo: 13280-60-9 EINECS: 236-283-4 |