5-Nitroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10426.09
A10426.18
A10426.09EA
2020
CZK
A10426.09
A10426.18
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 616-79-5
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 646219
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017039 CAS číslo: 616-79-5 EINECS: 210-493-6 |