Tisk…
5-Nitroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
245950050 245950250
ACRO245950050EA 1190 CZK
ACRO245950050 ACRO245950250
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Bod tání: 278 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017039
CAS číslo: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %