Tisk…
Kyselina 4-aminobenzoová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
A12673.0B A12673.18 A12673.30 A12673.PG
A12673.0BEA 4950 CZK
A12673.0B A12673.18 A12673.30 A12673.PG
Kyselina 4-aminobenzoová 99%
4-Aminobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 150-13-0 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: ca 187° dec. Beilstein Reference: 471605 Merck Reference: 14,423 MDL No.: MFCD00007894
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 340 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼187 °C (rozkl.)
Hustota: 1,374
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007894
CAS číslo: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 14,423