Kyselina 4-aminobenzoová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
146210010
146212500
146210050
ACRO146210010EA
5340
CZK
ACRO146210010
ACRO146212500
ACRO146210050
Kyselina 4-aminobenzoová 99%
4-Aminobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Bod varu: 340 °C (1013 hPa) Bod tání: 186…189 °C Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007894 CAS číslo: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Merck Index: 13,00422 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 189 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Elemental Analysis | 13.32 to 14.00 % N |