Tisk…
3-Aminobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A19540.0E A19540.22 A19540.36
A19540.0EEA 11050 CZK
A19540.0E A19540.22 A19540.36
3-Aminobenzoic acid 98%
3-Aminobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 99-05-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 172-179° Beilstein Reference: 471603 Merck Reference: 14,421 MDL No.: MFCD00007795
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172…179 °C
Hustota: 1,51
Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007795
CAS číslo: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 14,421