Tisk…
3-Aminobenzoic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 864 CZK
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
3-Aminobenzoic acid 99+%
3-Aminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: >172 °C
Hustota: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007795
CAS číslo: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %