Tisk…
Kyselina antranilová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
A89855-25G A89855-100G A89855-500G
SIALA89855-25GEA 724 CZK
SIALA89855-25G SIALA89855-100G SIALA89855-500G
Kyselina antranilová, Sigma-Aldrich®
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007712
CAS číslo: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421