Tisk…
Kyselina antranilová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
10680-100G 10680-25G
SIAL10680-100GEA 8550 CZK
SIAL10680-100G SIAL10680-25G
Kyselina antranilová, Sigma-Aldrich®
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007712
CAS číslo: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421