Tisk…
Kyselina antranilová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminobenzoic acid
A12715.0B A12715.0I A12715.30
A12715.0BEA 3200 CZK
A12715.0B A12715.0I A12715.30
Kyselina antranilová ≥98%
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137.14
Bod varu: 312
Bod tání: 145…148 °C
Hustota: 1.412
Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007712
CAS číslo: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 14,422