Tisk…
Kyselina antranilová 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminobenzoic acid
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 1520 CZK
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Kyselina antranilová 98+%
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…148 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007712
CAS číslo: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %