Tisk…
Silver benzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
210770100 210770500
ACRO210770100EA 2100 CZK
ACRO210770100 ACRO210770500
Silver benzoate 99%
Silver benzoate
Vzorec: C₇H₅AgO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013030
CAS číslo: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %