Tisk…
4-(Dimethylamino)benzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Dimethylaminobenzoic acid
115760250 115761000 115765000
ACRO115760250EA 1640 CZK
ACRO115760250 ACRO115761000 ACRO115765000
4-(Dimethylamino)benzoic acid 98%
4-(Dimethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 297
Bod tání: 238…242 °C
Bod vzplanutí: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002537
CAS číslo: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)