Tisk…
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
115750250 115751000
ACRO115750250EA 1660 CZK
ACRO115750250 ACRO115751000
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150…153 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002497
CAS číslo: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %