Tisk…
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
71300-1KG 71300-250G
SIAL71300-1KGEA 1720 CZK
SIAL71300-1KG SIAL71300-250G
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Bod tání: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012463
CAS číslo: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654