Tisk…
Benzoan sodný ≥99%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Benzoic acid sodium salt
27694.293EA 3660 CZK
27694.293 27694.460
Benzoan sodný ≥99%, purified
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Bod tání: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012463
CAS číslo: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %